Learn More
Ansell Gants répulsifs aux liquides à base de nitrile partiel sans couture HyFlex™ 11-917
Les gants repoussent l’huile, la graisse et la saleté, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans des environnements de travail difficiles. Le revêtement en nylon transparent offre confort, dextérité et un ajustement sûr.
Marque: Ansell 11917100
72.44 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Répulsif liquide contre l’huile, la graisse et la saleté
- Doublure en nylon sans couture
- Adaptés à la manipulation des denrées alimentaires
Spécification
Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH | |
Bleu | |
Spécifique | |
Nylon | |
10 | |
Maintenance, contrôle qualité et fabrication de métaux | |
Maille | |
13 |
Nitrile | |
Rough | |
No | |
Mechanical Protection Gloves | |
4121A | |
Blanc | |
11-917 |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.