Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-849
GREENER_CHOICE
Code produit. 15806922 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Conçus pour offrir tout le confort et la protection contre les rayures, les chicots et la saleté
Conçus pour offrir tout le confort et la protection contre les rayures, les chicots et la saleté :
  • Le revêtement aéré à 360° offre une protection supplémentaire à l’arrière, sans compromettre le confort
  • Protection tout usage FORTIX™ pour un temps de port continu plus long dans des environnements abrasifs secs
  • Technologie ANSELL GRIP™ pour une préhension sûre et une journée de travail plus sûre
  • Conception ergonomique pour un ajustement sûr et confortable afin d’optimiser les performances des travailleurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Matériau arrière Nylon, Spandex
Certifications/Conformité EN388:2016/4121A
Chlorinated No
Classification Catégorie II
Zone enduite Entièrement enduit
Structure Knit
Matériau de la manchette Doublure tricotée automatique
Description À usage général
Coating Material Nitrile
Couleur Noir
Cut Resistance Rating 2
Jetable Non
Finition externe Entièrement enduit
Qualité Qualité industrielle
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Spandex, Nylon, Foam Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants
Dimensions 11
Stérilité Non stérile
Modèle 11 / 849, 11-849
Épaisseur (métrique) 1.15 mm
À utiliser avec (application) Protection mécanique
Couleur de manchette de gant Noir
Type de manchette de gant Doublure tricotée automatique
Grip Design Ansell Grip Technology
Couleur de l’ourlet Marron
Matériau de revêtement Nylon, Spandex
Type d’emballage Sachet en PE / boîte en carton
Indice de perforation 1
Quantité 20
Résistant à 4121A
Séries Hyflex série 11
Indice de déchirure 2
Type de pouce Wing
Dimensions (L x l) 270 x 108 mm
Longueur (impériale) 270 mm
Largeur (métrique) 108 mm
Poids (métrique) 29 g