Learn More
Ansell Gants avec manchette à revêtement en polyuréthane HyFlex™ 11-739 avec technologie Intercept™
Les gants associent confort et dextérité à la technologie Intercept™ pour offrir un niveau élevé de résistance aux coupures. Le revêtement en polyuréthane améliore les capacités de préhension dans les environnements secs et légèrement huileux.
Marque: Ansell 11739080
221.24 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Une combinaison de confort, manipulation sûre et résistance à la coupure
- Intercept™ est une technologie de tricot spécialisée qui mélange des fibres synthétiques et naturelles en fils à haute performance
- Idéal pour une utilisation sûre dans le contrôle et la manipulation / assemblage des applications impliquant un contact avec des pièces aiguisées
- Conçu pour une utilisation dans des environnements secs et légèrement huileux
Spécification
CE 0493, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009 | |
Gris | |
No | |
Cut-resistant Gloves | |
4X43D | |
Maille | |
13 |
Polyuréthane | |
Spécifique | |
Fil de technologie Ansell Intercept™ | |
8 | |
Assemblage, manipulation des pièces métalliques et moulage par injection de pression | |
11-739 |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.