Learn More
Ansell Gants en nylon blanc HyFlex™ 11-600W avec revêtement en polyuréthane
Le revêtement en polyuréthane de la paume améliore la sensibilité tactile, tandis que la palette de couleurs blanches est utile pour des applications propres.
52.45€
Spécification
Coating Material | Polyuréthane |
---|---|
Couleur | Blanc |
Hand | Spécifique |
Type de manchette de gant | Maille |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12610712
|
Ansell
11600060 |
6 |
52.45€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12620712
|
Ansell
11600070 |
7 |
52.45€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12690702
|
Ansell
11600100 |
10 |
52.45€
12 paires |
Expédition estimée: 11-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12600712
|
Ansell
11600110 |
11 |
52.45€
12 paires |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12640712
|
Ansell
11600090 |
9 |
52.45€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12630712
|
Ansell
11600080 |
8 |
52.45€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Designed for light and delicate applications in dry environments
- Bare-handed dexterity with protection for light duty applications
- Polyurethane coating on the palm enhances tactile sensitivity
- White color is ideal for clean applications
Spécification
Polyuréthane | |
Blanc | |
Spécifique | |
Maille |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.