Learn More
Ansell Gants en nitrile résistants aux coupures HyFlex™ 11-515 Hi-Vis avec™ technologie Intercept
Le fil de technologie Intercept™ intègre l’armure stretch en fibres d’aramide DuPont™ pour des performances de coupe ANSI de niveau 5. Les gants sont conçus de façon ergonomique avec des capacités de préhension améliorées dans les applications à l’huile sèche ou légère.
309.00€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Orange |
Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16009601
|
Ansell
11515060 |
6 |
309.00€
12 paires |
Expédition estimée: 24-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
16019601
|
Ansell
11515070 |
7 |
309.00€
12 paires |
Expédition estimée: 24-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
16029601
|
Ansell
11515080 |
8 |
309.00€
12 paires |
Expédition estimée: 24-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
16039601
|
Ansell
11515090 |
9 |
309.00€
12 paires |
Expédition estimée: 24-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
16049601
|
Ansell
11515100 |
10 |
309.00€
12 paires |
Expédition estimée: 24-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
16059601
|
Ansell
11515110 |
11 |
309.00€
12 paires |
Expédition estimée: 24-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
- Manipulation de pièces tranchantes et de couteaux en toute confiance, d'où une meilleure productivité et sécurité des travailleurs opérant dans les environnements secs ou légèrement huileux
- Résistance à l'abrasion de niveau 4 (ANSI), d'où une plus grande longévité
- Nouvelle technologie d'enduction assurant une résistance supérieure à l'usure au niveau des zones très sollicitées
- Gant exempt de silicone et de latex, pour une plus grande protection du travailleur et une meilleure intégrité du produit
- Disponible dans un large éventail de tailles afin de convenir à davantage de travailleurs
- Également disponible en conditionnements compatibles pour distributeurs automatiques
Spécification
ANSI 4 | |
Nitrile | |
ANSI A5 | |
Fil de technologie Ansell Intercept™ | |
Ensemble automobile, fabrication de métaux | |
Maille | |
13 |
EN 420:2003 + A1:2009 | |
Orange | |
Spécifique | |
4X42E | |
Unisexe | |
11-515 |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.