Learn More
Ansell Gants antistatiques en polyamide tricoté sans coutures HyFlex™ 11-130 avec paume revêtue
Les gants sont tricotés à l’aide d’un procédé sans coutures et sans stop avec filetage continu en polyamide haute résistance. Les propriétés antistatiques protègent les utilisateurs contre les décharges électrostatiques.
Marque:  Ansell 11130100
46.04 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16049891
  • 66.30€ / 12 paires
Il en reste null
Expédition estimée: 03-11-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Gant tricoté avec un procédé sans arrêt sans coutures
  • Doublure en textile en fil continu polyamides haute résistance qui comprend du cuivre
  • Des coutures fines et transparentes améliorent le confort de l’utilisateur
  • Revêtement en polyuréthane extensible sur la paume pour de meilleures capacités de préhension
  • Les propriétés antistatiques offrent à l’utilisateur une protection manuelle contre les décharges électrostatiques
  • Faible peluchage pour les applications en salle blanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
EN 420:2003 + A1:2009
Polyuréthane
Spécifique
Gants antistatiques
3131A
Maille
11-130
Maille sans coutures
Gris
PA
10
Unisexe
Revêtu
13