Learn More
Hydrochlorure d’hydroxylamine, ACS, > 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Un inhibiteur de la monoamine-oxydase ; inhibe l’agrégation plaquettaire.
49.35€ - 199.00€
Identifiants chimiques
CAS 5470-11-1
Formule moléculaire ClH4NO
Poids moléculaire (g/mol) 69.49
Numéro MDL MFCD00051089
Clé InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
CID PubChem 443297
ChEBI CHEBI:5807
Nom IUPAC hydroxylamine hydrochloride
SMILES Cl.NO
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11357878
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
036416.22
100 g
49.35€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11367878
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
036416.36
500 g
199.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
P201-P202-P234-P260-P264b-P270-P272-P280-P281-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P312-P330-P333+P313-P362-P390-P501c
H290-H301-H312-H315-H317-H319-H351-H373-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 226-798-2
missing translation for 'rtecsNumber' : NC3675000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Hydrochlorure d’hydroxylamine, ACS, > 96 %, Thermo Scientific Chemicals