Learn More
Macherey-Nagel™ Hydrophobic Phase Separation Papers, Round, MN 617 WA
Suitable for separating water from organic solvents via filtration.
Marque:  Macherey-Nagel™ 430015
Code produit. 10554981
  • 41.65€ / 100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 22-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Hydrophobic by impregnation with a silicone
  • Can be used to separate water from water-immiscible organic solvents via filtration
  • Fast filtration, smooth surface
Spécification
Spécification
85 g/m2
Fast
MN 617 WA
0.2 mm
Disque
Separating water from water-immiscible organic solvents
100/Pk.
150 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Hydrophobic Phase Separation Papers, Round, MN 617 WA > 150 mm de diamètre