Learn More
Tétrachloroaurate d’hydrogène(III) hydraté, 99,999 % (à base de métaux), Au 49 % min.,Premion™ Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11335627
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate is used for microanalysis of rubidium, cesium and determination of alkaloids. Usually used as a harbinger for the preparation of gold (Au) nanoparticles. It is used in control rods in nuclear reactors and in the manufacture of light electric light filaments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27988-77-8
Formule moléculaire AuCl4H
Poids moléculaire (g/mol) 339.77
Numéro MDL MFCD00149903
Clé InChI RFWCEGCWRSNAGT-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC hydrogen tetrachlorogoldtris(ylium)
SMILES [H+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (metals basis), Au 49% min
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in ether.
Poids de la formule 339.79 (anhydrous)
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive