Learn More
Tétrabromoaurate d’hydrogène(III) hydraté, Premion™, 99,99 % (à base de métaux), Au 32 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11334038
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Au{C(NHMe) 2 } 2 ]Cl·H 2 O and [Au{C(NHMe) 2 } 2 ]Br·H 2 O were obtained by adding methyl isocyanide and 40% aqueous methylamine successively to aqueous solutions of hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate and hydrogen tetrabromoaurate(III) hydrate, respectively. To analyze the influence of the bromide ions in the synthesis of the gold nanorods Hydrogen tetrabromoaurate(III) hydrate is used. Hydrogen tetrabromoaurate(III) hydrate was used for purification in continuous microfluidic synthesis and functionalization of gold nanorods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00054118
Synonyme Bromoauric acid
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen tetrabromoaurate(III) hydrate
Point de fusion ∼27°C
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol
Poids de la formule 517.61 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Au 32% min.
Sensibilité Hygroscopic