Learn More
Peroxyde d’hydrogène, 30 % (certification ACS), Thermo Scientific™
130.65€
Identifiants chimiques
CAS | 7722-84-1, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 34.014 |
Numéro MDL | MFCD00011333 |
Clé InChI | MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone |
CID PubChem | 784 |
ChEBI | CHEBI:16240 |
Nom IUPAC | peroxyde d’hydrogène |
SMILES | OO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15686804
|
Fisher Chemical
H325-500 |
500 mL | Flacon poly |
130.65€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Hydrogen Peroxide, 30% (Certified ACS)
Identifiants chimiques
7722-84-1, 7732-18-5 | |
34.014 | |
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N | |
784 | |
peroxyde d’hydrogène |
H2O2 | |
MFCD00011333 | |
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone | |
CHEBI:16240 | |
OO |
Spécification
Hydrogen Peroxide, 30% | |
7722-84-1, 7732-18-5 | |
-33°C | |
H2O2 | |
1.110g/cm³ | |
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N | |
peroxyde d’hydrogène | |
784 | |
34 | |
ACS | |
0.002 % max. | |
Decomposes information: >125°C | |
Liquide |
Incolore | |
108°C | |
29.0 to 32.0 % | |
MFCD00011333 | |
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone | |
OO | |
34.014 | |
CHEBI:16240 | |
29.0 to 32.0% | |
Pass test | |
23mmHg at 30°C | |
3.3 |
Safety and Handling
DANGER !
Aperçu des cas d’urgence
Provoque une irritation oculaire grave et d’éventuelles brûlures. Irritant pour la peau. Nocif en cas d’ingestion.
NFPA
Santé :3Inflammabilité :0 Instabilité :1
Mention d’avertissement : DANGER !
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT : 5.1 Oxydant