Learn More
Diluant d’acide chlorhydrique R1, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 11484689 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1 L
Conditionnement:
1L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Réactifs comme décrit au chapitre 4 (4.1.1) de la pharmacopée européenne
• Fourni avec certificat d'analyse, numéro de lot et date de péremption
• Acide chlorhydrique dilué R1
Spécification
Conditionnement 1 L
Quantité 1 L