Learn More
Lauda™ Hydro H 9 V Vaporization Water Bath with SEV 1011 and SEV 5934/2 Plug
Vaporization water bath for gentle steaming work
Marca:  Lauda™ L003104
1100.49 CHF valido fino al 2025-07-31
Usa il codice promo "24075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16629395
  • 1385.00CHF / Pezzo
The Ultimate Lab Appliances Promotion
Usa il codice promozionale 24075 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 19-09-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Temperature adjustment via rotary knob with temperature scale
  • 1-point temperature controller
  • Water deficiency protection
  • Adjustable water level regulator, sieve bottom and ring set as standard
  • Bath interior, cover, sieve plate and heating element made of stainless steel
  • All hole covers consist of a multi-part ring set and are removable
  • Multi-piece ring set made of heat-resistant plastic
  • Internal hole provided on cover frame to accommodate a stand rod
  • Technical Features:
    • Working temperature range: 25 to 100 °C
    • Ambient temperature range: 10 to 40 °C
    • Temperature stability: 3 ± K
    • Heater power max: 1.5 kW
    • Power consumption max: 1.5 kW
    • Power consumption: 16 A
    • Size of bath (Ø): 131 mm
    • Number of bath openings: 6
    • Overall dimensions (W x D x H): 982 x 232 x 190 mm
    • Power supply: 230 V, 50/60 Hz
    • Power plug: power cord with plug (SEV 1011, SEV 5934/2)
  • Specifica
    Specifica
    25°C to 100°C
    230 V
    Suggerimenti di prodotto
    Suggerimenti di prodotto
    Videos
    SDS
    Documenti
    Documenti
    Certificati
    Promozioni
    Promozioni
    Correzione del contenuto del prodotto
    Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
    Titolo del prodotto
    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
    Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato