Learn More
Ansell Gants en coton à usage intensif entièrement revêtus de nitrile ActivArmr™ 27-602
La formulation unique de revêtement en nitrile Ansell offre une résistance aux matériaux tranchants/abrasifs, à l’huile et à la graisse. La conception robuste est durable et certifiée propre pour la fabrication de métaux et de moteurs.
70.05€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
---|---|
Structure | Coupés et cousus |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Bleu, Naturel |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12660792
|
Ansell
27602080 |
8 |
70.05€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
12670792
|
Ansell
27602090 |
9 |
70.05€
12 paires |
Expédition estimée: 12-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
12303619
|
Ansell
27602100 |
10 |
70.05€
12 paires |
Expédition estimée: 12-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
- Le revêtement en nitrile trempé est plus résistant et plus flexible que le PVC.
- Offre une excellente barrière à la graisse et à l’huile
- Ne se dégrade pas comme le cuir ou le coton.
- Sans silicone.
- Garantie de propreté pour les métaux et la fabrication de moteurs.
- Coupés et cousus
- Revêtement en jersey de coton
- Entièrement revêtus
- Manchettes maillées
Spécification
ANSI 4 | |
Nitrile | |
ANSI A1 | |
Coton | |
Automobile, machines/équipements et fabrication de métaux | |
27-602 |
Coupés et cousus | |
Bleu, Naturel | |
Spécifique | |
Gants à revêtement enduit | |
Maille |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.