Learn More
Cytiva Albumine sérique bovine (BSA) HyClone™
Favorisez la croissance des cultures cellulaires grâce à l’albumine sérique bovine (BSA) HyClone™.
Marque:  Cytiva SH30574.02
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12330023
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • pH 7,0
  • Poudre lyophilisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Fabriqué au sein d’installations conformes aux BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
Poudre
Non stérile
6,5 - 7,5
100 g
2° à 8°C
BSA
≤ 10 EU/mg
Qualité pour culture cellulaire