Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA Platinum pour TNF alpha total humain eBioscience™
Kit ELISA sandwich
694.00€ - 4710.00€
Spécification
Numéro d’adhésion P01375
Plage de dosage 23-1,500 pg/ml
Sensibilité du dosage 5,0 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15591527
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
BMS2034
96 dosages
694.00€
96 tests
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15521537
Afficher les documents
Invitrogen™
BMS2034TEN
10 x 96 tests
4710.00€
10 pièces
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Le test ELISA du facteur de nécrose tumorale alpha humain (Hu Total TNFα) ELISA quantifie le TNFα total humain dans le sérum humain, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire.Le dosage reconnaîtra exclusivement le TNFα total humain naturel et recombinant.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour le TNFα total humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Le facteur de nécrose tumorale est une cytokine polypeptidique produite par les monocytes et les macrophages. Il fonctionne comme un modulateur multipuissant de la réponse immunitaire et agit en outre comme un puissant pyrogène. Le TNF alpha circule dans tout le corps en réponse aux stimuli (agents infectieux ou lésions tissulaires), en activant les neutrophiles, en modifiant les propriétés des cellules endothéliales vasculaires, en régulant les activités métaboliques d’autres tissus et en présentant une activité tumoricide en induisant la coagulation sanguine localisée. Le TNF alpha inhibe également l’activité lipoprotéique de la lipase, ce qui entraîne une cachexie, une condition physique de dépérissement. L’activation des cellules B par le virus d’Epstein-Barr peut être inhibée par le TNF alpha. En raison de ses diverses actions dans l’ensemble du système immunitaire, le TNF alpha peut jouer un rôle dans la pathogenèse de nombreux états pathologiques. La production de TNF alpha est médiée par l’action des lymphokines et des endotoxines sur le macrophage. Les monocytes purifiés produisent du TNF alpha dans les quatre heures suivant la stimulation par l’IL-2 recombinante et il existe des preuves in vitro permettant de suggérer que le TNF alpha est exprimé à des niveaux élevés et avec une cinétique prolongée dans les cellules T stimulées par CD2 et CD28. La sécrétion du TNF alpha est améliorée par l’interféron-gamma. Le TNF induit ou améliore ensuite la production spécifique de l’antigène MHC de classe I, du GM-CSF et de l’IL-1.
Spécification
Spécification
P01375
5,0 pg/ml
Kit ELISA
Humaine
Lecteur de microplaques colorimétriques
DIF-alpha,TNFA,TNFSF2,TNLG1F,TNF
7.7
HRP
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
La cachectine, facteur de nécrose tumorale alpha, DIF
1 heures 20 min
23-1,500 pg/ml
Biotine
Sérum, Surnageant, Supernatant
ELISA
7124
8.1%
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers
RUO
2°C à 8°C
Humaine
3 heures 10 min.
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche