Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA S100A8 humain
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ EHS100A8
Description
L’ELISA de S100A8 humaine quantifie la S100A8 humaine dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire humain. Le dosage reconnaîtra exclusivement la S100A8 humaine naturelle et recombinante. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide de S100A8 humain (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
La protéine codée par ce gène fait partie de la famille S100 de protéines contenant des motifs de liaison calcique 2 de type “EF hand”. Les protéines S100 sont localisées dans le cytoplasme et/ou le noyau de nombreuses cellules et participent à la régulation d’un certain nombre de processus cellulaires tels que la progression et la différenciation du cycle cellulaire. Les gènes S100 comprennent au moins des 13 membres qui se trouvent comme un groupe sur le chromosome 1q21. Cette protéine peut fonctionner dans l’inhibition de la caséine kinase et comme cytokine. L’expression altérée de cette protéine est associée à la maladie de la mucoviscidose.
Spécification
P05109 | |
10 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Supernatant | |
96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
6279 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers | |
96 dosages | |
Inflammation | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 heures 45 min |
10,24-2500 pg/ml | |
10 pg/ml à 2500 pg/ml | |
Biotine | |
Chimiokine & récepteurs | |
Cette paire d’anticorps utilisée par la méthode ELISA détecte la S-100A8 humaine. Autres espèces non encore déterminées. | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
S100A8 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 33 μl ; Sérum, 33 μl ; Surnageant, 100 μl | |
60B8AG, CAGA, CFAG, CGLA, CP-10, L1Ag, MA387, MIF, MRP8, NIF, P8 | |
1 heures 20 min |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.