Learn More
Invitrogen™ Human NT-3/NTF3 ELISA Kit
ELISA
Marque:  Invitrogen™ EHNTF3
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15405093
  • 706.00€ / 1 kit
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The Human NeuroTrophic Factor 3 (NT-3) (Hu NTF3) ELISA quantitates Hu NTF3 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu NTF3. Principle of the method The Human NTF3 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La protéine codée par ce gène appartient à la famille des neurotrophines, qui contrôle la survie et la différenciation des neurones de mammifères. Cette protéine est étroitement liée au facteur de croissance nerveuse et au facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Elle peut être impliquée dans la conservation du système nerveux adulte et peut affecter le développement de neurones dans l’embryon lorsqu’elle est exprimée dans le placenta humain. Les souris déficientes en NTF3 générées par le ciblage génétique présentent de graves défauts de mouvement des membres. Le peptide mature de cette protéine est identique chez tous les mammifères examinés, notamment chez l’homme, le porc, le rat et la souris.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
P20783
4 pg/ml
ELISA sandwich en phase solide
Kit ELISA
Sérum, Surnageant, Surnageant
96 dosages
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
4908
< 12 %
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
96 dosages
Neurobiologie
2°C à 8°C
Humaine
4 heures 45 min
4,12-3000 pg/ml
4 pg/ml à 3000 pg/ml
Biotine
Kinase & inhibiteurs
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées : angiogénine humaine, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptine, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF.
Humaine
Lecteur de microplaques colorimétriques
HDNF,NGF-2,NGF2,NT-3,NT3
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
HDNF, NGF-2, NGF2, NT-3, NT3
1 heures 20 min
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales