Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour IL-13RA2 humaine
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ EHIL13RA2
Description
Le test ELISA pour la sous-unité alpha 2 du récepteur de l’interleukine 13 humaine (IL-13 RA2 Hu) permet de quantifier IL-13 RA2 Hu dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire humain. Le test reconnaît exclusivement l’IL-13 RA2 Hu naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) en sandwich en phase solide pour l’IL-13 RA2 humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
La protéine codée par ce gène est étroitement liée à l’IL-13RA1, une sous-unité du complexe récepteur de l’interleukine 13. Cette protéine se lie à l’IL13 avec une affinité élevée, mais manque de domaine cytoplasmique, et ne semble pas fonctionner comme un médiateur de signal. Il est rapporté quʼelle joue un rôle dans lʼinternalisation de lʼIL13. [fourni par RefSeq, juillet 2008].
Spécification
Q14627 | |
0,4 ng | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
3598 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives | |
96 dosages | |
Transduction des signaux | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 heures 45 min |
0,41-100 ng/ml | |
0,4 ng/ml à 100 ng/ml | |
Biotine | |
Cytokines & récepteurs | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine humaine, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF. | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
CD213A2,CT19,IL-13R,IL13BP | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
CD213A2, CT19, IL-13R, IL13BP | |
1 heures 20 min |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.