Learn More
Nickel Electro™ Tuyau à verrouillage isolé et enfichage rapide 1 m
Le tuyau à verrouillage isolé et enfichage rapide Nicke Electro™ est une tubulure flexible en PUR pour le raccordement aux ports d'entrée et de sortie des bains-marie à circulation Clifton™.
Marque: Nickel Electro™ HS-1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Enfichage rapide
- Verrouillage isolé
- Flexible
- À utiliser avec les bains-marie
Spécification
4 mm | |
6 mm | |
Bains-marie | |
130 °C |
PUR | |
1 m | |
Flexible |