Learn More
Sperian™ Chaussures de sécurité Honeywell™ Mont Blanc
Chaussure antidérapante en cuir de type mocassin avec coutures limitées sur le dessus. Les chaussures de sécurité Sperian™ et Honeywell™ Mont Blanc sont dotées d'une semelle injectée en double densité pour une protection supplémentaire.
Marque: Sperian™ 6233216-45/10.5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Col doublé et rembourré
- Semelle intermédiaire anti-perforation
- Embout de protection en métal 200J
- Semelle intérieure perforée en polyuréthane blanc
- Protège contre les impacts, les glissements et les éclaboussures
Spécification
Directive européenne 89/686 CEE, EN345-1 , ISO9001:2008 | |
Destinées à un usage alimentaire, pharmaceutique et médical | |
45 | |
PUR à double intensité | |
En métal | |
Chaussures de sécurité |
Blanc | |
Cuir | |
Semelle intermédiaire en acier anti-perforation, de couleur blanche et composée de polyuréthane à double densité | |
Sécurité antiglisse | |
Antidérapantes et résistantes aux impacts et éclaboussures |