Learn More
Oxyde d’holmium(III), 99,995 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™
Code produit. 11301438
25 g, 25g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12055-62-8 | Ho2O3 | 377.86 g/mol
Holmium(III) oxide iacts as colorants which is used for cubic zirconia and glass, as a calibration standard for optical spectrophotometers, as a specialty catalyst, phosphor and a laser material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12055-62-8
Formule moléculaire Ho2O3
Poids moléculaire (g/mol) 377.86
Numéro MDL MFCD00011053
Clé InChI OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diholmium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Holmium(III) oxide
Point de fusion 2360°C
Couleur Beige
Forme physique Poudre ou grumeau
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.995% (REO)
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in perchloric acids.
Poids de la formule 377.86
Odeur Odorless
Aspect Beige powder or lump
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Oxyde d’holmium(III), 99,995 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™ >