Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fixation pour conducteurs souples
Fixation pour positionner les guides de lumière flexibles avec précision. À utiliser avec un bras articulé (158345) et une base (158340)
Marque:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 158341
72.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15713032
  • 79.00€ / 1 unité
Il en reste null
Expédition estimée: 05-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Pour une utilisation avec la lentille de mise au point Schott 158210 et le jeu 158200 pour guides optiques flexibles de diamètre maximal 5 mm
  • Comprend 1 trou M6
Spécification
Spécification
Portoir
5 mm
Lentille de mise au point Schott 158210 et jeu 158200 pour guides optiques flexibles de diamètre maximal 5 mm
Articulating arm 158 345 and optional a base 158 340
0.2 in.
Éclairage de stéréomicroscopie
1 trou M6