Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Halteklammer für flexible Lichtleiter
Halteklammer um flexible Lichtleiter präzise zu positionnieren. Zur Verwendung mit dem Kniegelenk (158345) und dem Gussfuss (158340)
Marke: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400512
119.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
für M6 oder M8Spezifikation
Halterklemme | |
60 to 70 mm | |
VisiLED Serie Dunkelfeld-Ringlicht | |
Articulating arm 158 345 and optional a base 158 340 |
Passend für M6- oder M8-Schrauben | |
Stereomikroskopie-Beleuchtung | |
1 M6 hole |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur