Learn More
HMG20A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène HMG20A
Concentration 0.25 mg/mL
Applications Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16899583
Afficher les documents
Proteintech
12085-2-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16889583
Afficher les documents
Proteintech
12085-2-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Plays a role in neuronal differentiation as chromatin-associated protein. Acts as inhibitor of HMG20B. Overcomes the repressive effects of the neuronal silencer REST and induces the activation of neuronal-specific genes. Involved in the recruitment of the histone methyltransferase KMT2A/MLL1 and consequent increased methylation of histone H3 lysine 4.
Spécification
Spécification
HMG20A
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
Q9DC33, Q9NP66
10363, 315689, 66867
HMG20A Fusion Protein Ag2718
Primary
-20°C
HMG20A
0.25 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
high mobility group 20A, HMG box containing protein 20A, HMG20A, HMGX1, HMGXB1
Hmg20a
IgG
Antigen Affinity Chromatography