Learn More
HLA class I ABC Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 5C5B7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech CL488-66013-100UL
Codice prodotto. 16800696
  • 423.57CHF / 100µL
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The HLA class I ABC antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with fusion protein of human HLA class I ABC. This antibody recognizes human, pig antigen. The HLA class I ABC antibody has been validated for the following applications: FC, IF analysis. This antibody is coralite™488.
Specifica
Specifica
HLA class I ABC
Monoclonal
CoraLite 488
100 μL
3105
IgG2b
Immunofluorescence, Flow Cytometry
5C5B7
Mouse
Primary
Human, Pig
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato