Learn More
HK3 Mouse, anti-Human, Unconjugated, Clone: 3H3C7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | HK3 |
---|---|
Clone | 3H3C7 |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17211476
|
Proteintech
67803-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17201476
|
Proteintech
67803-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The HK3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody to a recombinant protein of human HK3. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The HK3 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB,ELISA analysis.
Spécification
HK3 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
Unconjugated | |
Mouse | |
3101 |
3H3C7 | |
Monoclonal | |
Liquid | |
Human, Mouse, Rat, Pig | |
Primary |