Learn More
Marienfeld Superior™ Lames de microscope adhésives HistoBond™
Les lames porte-objets adhésives HistoBond™ de Marienfeld Superior™ conviennent à l'immunohistochimie et à l'hybridation in situ. Une charge positive permet l'adhésion des tissus au verre.
Marque: Marienfeld Superior™ 0830000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Surfaces adhésives
- Conforme à la norme DIN ISO 8037/1
- Pré-nettoyé, prêt à l’emploi, autoclavable
- Pour les applications de diagnostic in vitro (DIV) conformément à la directive DIV 98/79/CE, avec marquage CE, date de péremption recommandée et numéro de lot pour des informations complètes et la traçabilité
Spécification
76 mm | |
2500 | |
90°, rodé | |
Verre sodocalcique de type III, classe hydrolytique | |
1 mm | |
Adhésif | |
Lames de microscope adhésives HistoBond™ | |
76 x 26 mm |
26 mm | |
50 | |
Oui | |
Oui | |
Marquage CE, DIN ISO 8037/1 | |
Les coins biseautés à 45° | |
Boîte en carton de 50 pièces |