Learn More
Cytiva HiScreen Capto Blue
Idéale pour l’optimisation de méthodes et la sélection des paramètres en raison de sa hauteur de lit de 10 cm
Marque:  Cytiva 28-9924-74
Code produit. 11340132
  • 228.00€ / 1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Préconditionnement avec Capto Blue
  • Facile à connecter en série pour atteindre une hauteur de lit de 20 cm
  • Petit volume de lit pour des résultats rapides et une consommation minimale d’échantillons / de tampon
  • Résultats reproductibles, mis à l’échelle avec les colonnes BioProcess conditionnées avec le même milieu, en utilisant la même vitesse de débit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
HiScreen Capto Blue
7,7 mm
3 bar [0,3 MPa] (44 psi)
Affinity Column
4,7 ml
1,2 à 2,3 ml/min
2° à 8°C
Affinité spécifique au groupe
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • HiScreen Capto Blue, 1 x 4.7 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.