Learn More
Nickel Electro™ Couvercle à piston et charnière
Meilleure visualisation des échantillons avec un couvercle semi-transparent. Le couvercle à piston et charnière Nickel Electro™ maximise la zone de bain-marie tout en utilisant sa forme pour dériver la condensation dans le bain.
Marque: Nickel Electro™ GL1-4
113.26 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Includes: dimForUseWithEquipment
Requires : À utiliser avec les applications suivantes
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
- Léger
- Semi-transparent
- Redirige la condensation dans le bain
Couvercle transparent, à charnière, profil haut, poignée
Spécification
Bains sans agitation de 2 L et 4 L | |
Réduction de l’évaporation de l’eau, protection des échantillons et de l’eau contre la contamination et économie d’énergie |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.