Learn More
Heraeus™ Creuset en platine de forme haute
À utiliser pour divers procédés de fusion ou de fonte en laboratoire analytique. Le creuset en platine de forme haute Heraeus™ fait partie d’une gamme de récipients présentant une bonne résistance et stabilité aux milieux agressifs, même à des températures élevées. Les creusets utilisent un alliage durci par dispersion pour augmenter leur résistance et leur durée de vie.
Marque:  Heraeus™ TI18PT11
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11989785
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
L’utilisation de métaux précieux est toujours indispensable en raison de leur bonne résistance chimique aux milieux agressifs. Les métaux précieux restent stables même à haute température. L’inclusion de zircone finement dispersée, qui crée un alliage durci par dispersion (DPH, Dispersion Hardened), offre un moyen économique d’augmenter la résistance mécanique du produit, ce qui entraîne une durée de vie plus longue.
  • Haute qualité, selon les normes établies
  • Prix compétitif
  • Couvercles de creuset vendus séparément
  • Disponibles en plusieurs tailles et capacités
Spécification
Spécification
Platine, avec zirconie dispersée ; norme intelligente :Ti 1/8
Platinum
1 de chaque
40mm
Partie supérieure36mm ; partie inférieure :22mm
Procédés de fusion ou de fonte
30mL
Forme haute, cylindrique
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Voir les accessoires