Learn More
Heraeus™ Creuset en platine de forme haute
À utiliser pour divers procédés de fusion ou de fonte en laboratoire analytique. Le creuset en platine de forme haute Heraeus™ fait partie d’une gamme de récipients présentant une bonne résistance et stabilité aux milieux agressifs, même à des températures élevées. Les creusets utilisent un alliage durci par dispersion pour augmenter leur résistance et leur durée de vie.
Marque: Heraeus™ TI19PT11
Description
L’utilisation de métaux précieux est toujours indispensable en raison de leur bonne résistance chimique aux milieux agressifs. Les métaux précieux restent stables même à haute température. L’inclusion de zircone finement dispersée, qui crée un alliage durci par dispersion (DPH, Dispersion Hardened), offre un moyen économique d’augmenter la résistance mécanique du produit, ce qui entraîne une durée de vie plus longue.
- Haute qualité, selon les normes établies
- Prix compétitif
- Couvercles de creuset vendus séparément
- Disponibles en plusieurs tailles et capacités
Spécification
Platine, avec zirconie dispersée ; norme intelligente :Ti 1/9 | |
Platinum | |
1 de chaque | |
45mm |
Partie supérieure40 mm ; partie inférieure :25mm | |
Procédés de fusion ou de fonte | |
40mL | |
Forme haute, cylindrique |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.