Learn More
Brady™ Rubans pour imprimantes à transfert thermique à haute densité
Ruban haute densité présentant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures.
76.30€ - 81.15€
Spécification
Type de produit | Ruban d’imprimante |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Imprimante BMP™71 |
Longueur (impériale) | 50 yd. |
Largeur (impériale) | 1.97 in. |
Longueur (métrique) | 46 m |
Description
- Rubans encreurs pour imprimantes portables
- Ruban haute densité présentant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures.
- Ruban encreur R6900 pour étiqueteuse BMP71
Spécification
Ruban d’imprimante | |
50 yd. | |
46 m | |
46 m x 50,8 mm |
Imprimante BMP™71 | |
1.97 in. | |
50,8 mm | |
1 pièce |