Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA HIF-1 alpha ELISA, humain
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ EHIF1A
512.24 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24080" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le test ELISA pour HIF1A humain quantifie le HIF1A humain dans le sérum, le plasma ou les lysats de culture cellulaire humains.Le dosage reconnaîtra exclusivement la HIF1A humaine naturelle et recombinante.Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour la HIF1A humaine est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Le kit ELISA HIF-1 alpha de Thermo Scientific possède une quantité suffisante de réactifs et de tampons pour doser les taux d’HIF-1 alpha (facteur induit par hypoxie : 1-alpha) dans le sérum, le plasma (EDTA, héparine, citrate de sodium) et le lysat de culture. Ce produit contient des réactifs utilisés pour la détection d’analytes dans 96 micropuits.Caractéristiques des kits ELISA HIF-1 alpha de Thermo Scientific :
- Cible : facteur 1 alpha (HIF1A) induit par hypoxie humaine, naturel et recombinant
- Format : ELISA colorimétrique (substrat TMB) dans une plaque en barrettes à 96 puits transparente
- Mesure : absorbance à 450 nm moins absorbance à 550 nm
- Plage de dosage : 81,92 à 20,000 pg/ml
- Sensibilité : < 30 pg/mL
- Précision : CV intradosage < 10%; inter-assay CV < 10%
- Types d’échantillons : lysat de culture cellulaire, sérum, plasma (EDTA, citrate de sodium et héparine)
- Durée totale du dosage : 3,5 heures
- Taille des échantillons : 50 μl
- Spécificité : spécifique à l’HIF1-A humain et montre une réactivité transversale avec l’HIF1-A de souris et de rat.
Ces kits ELISA HIF-1 alpha utilisent des paires appariées prétitrées d’anticorps capteurs et détecteurs pour obtenir une mesure sensible et précise du facteur 1 alpha (HIF1A, également appelé “BHLHE78”, “MOP1”, “PASD8”) dans les échantillons de 50 à 100 μl par puits. Sont également inclus l’étalon de protéine recombinante étalonnée, la streptavidine-HRP, la solution de substrat TMB et la solution d’arrêt. Les kits complets contiennent des plaques à 96 puits préenduites et des réactifs de lots optimisés. Tous les composants subissent des tests de contrôle de la qualité afin de minimiser la variabilité de lot à lot.
Contenu :
Les kits complets contiennent des plaques d’anticorps préenduites, des anticorps de détection, des tampons, des diluants, des étalons et des substrats. .
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécification
Q16665 | |
30 pg/ml | |
96 | |
Colorimétrique | |
Kit ELISA | |
Lysats cellulaires, Sérum, Serum | |
TMB | |
Souris, rat | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
HIF-1-alpha,HIF-1A,HIF-1alpha,HIF1,HIF1-ALPHA,MOP1,PASD8,bHLHe78 | |
< 10 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Plaque en barrettes à 96 puits pré-traitée anti-HIF-1A, étalon HIF-1A recombinant lyophilisé, diluant standard, tampons de lavage 30X, réactif d’anticorps biotinylé, réactif streptavidine-HRP, tampon de dilution HRP, substrat TMB, solution d’arrêt, contient 0,16 M d’acide sulfurique | |
Absorbance à 450 nm moins absorbance à 550 nm | |
CV intra-dosage <10 % ; CV inter-dosage <10 % | |
RUO | |
Lysat cellulaire, 50 μl ; plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl | |
HIF1A | |
4 h |
81,92-20,000 pg/ml | |
Kit ELISA HIF-1 Alpha, 96 dosages, 1 kit, espèces humaines, catégorie de recherche en immunologie, méthode de détection colorimétrique, ELISA colorimétrique (substrat TMB) dans plaque en barrettes transparente à 96 puits, contient une (des) plaque(s) en barrettes à 96 puits pré-enduit(s) et des réactifs optimisés pour le lot | |
Biotine | |
ELISA colorimétrique (substrat TMB) dans la plaque de bandelette à 96 puits transparents | |
Facteurs de transcription | |
Spécifique au HIF-1A humain et montre une réactivité croisée avec l’HIF-1A de souris et de rat | |
96 dosages | |
Dosages et analyse des protéines | |
3091 | |
Humaine | |
< 10 % | |
HRP | |
450 à 550 nm | |
96 dosages | |
Immunologie | |
2°C à 8°C | |
1 heures 20 min |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.