Learn More
Hexaphényldisilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11341767
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1450-23-3 | C36H30Si2 | 518.81 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1450-23-3
Formule moléculaire C36H30Si2
Poids moléculaire (g/mol) 518.81
Numéro MDL MFCD00039558
Clé InChI ZMHATUZXFSOVSC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 74059
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexaphenyldisilane
Point de fusion 368°C to 370°C
Quantité 1 g
Beilstein 2024230
Synonyme hexaphenyldisilane, disilane, hexaphenyl, 1,1,1,2,2,2-hexaphenyldisilane, disilane, 1,1,1,2,2,2-hexaphenyl, disilane, hexaphenyl-,, acmc-1bxza, triphenyl triphenylsilyl silane, 1,1,1,2,2,2-hexaphenyldisilane #, disilane,1,1,1,2,2,2-hexaphenyl
Nom IUPAC hexaphenyldisilane
Poids de la formule 518.81
Pourcentage de pureté 98%