Learn More
Heptanophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11428733
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1671-75-6 | C13H18O | 190.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1671-75-6
Formule moléculaire C13H18O
Poids moléculaire (g/mol) 190.29
Numéro MDL MFCD00009539
Clé InChI UXMQORVHJMUQFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptanophenone, 1-heptanone, 1-phenyl, n-heptanophenone, unii-kx07wp06jy, kx07wp06jy, enanthophenone, hexyl phenyl ketone, 1-phenyl-heptan-1-one, 1-phenyl-1-heptanone #
CID PubChem 74282
Nom IUPAC 1-phénylheptan-1-one
SMILES CCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptanophenone
Point de fusion ∼17°C
Densité 0.946
Point d’ébullition 283°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5077
Quantité 10 g
Beilstein 1865692
Poids de la formule 190.29
Pourcentage de pureté ≥98%