Learn More
Heptane Fraction, Honeywell Riedel-de Haën™
boiling range 93.5 - 100.4 °C
Identifiants chimiques
CAS | 142-82-5 |
---|---|
Synonyme | n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish |
CID PubChem | 8900 |
ChEBI | CHEBI:43098 |
Description
- Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
- Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
Identifiants chimiques
142-82-5 | |
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish | |
8900 | |
CHEBI:43098 |
Spécification
Heptane Fraction | |
142-82-5 | |
98.2°C to 98.4°C | |
1.397 | |
MFCD00009544 | |
1730763 | |
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N | |
heptane | |
8900 |
-90.5°C | |
0.71g/mL at 20°C | |
−4°C (24.8°F) | |
C7H16 | |
UN1206 | |
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish | |
CCCCCCC | |
100.21 | |
CHEBI:43098 |
Safety and Handling
P210-P261-P273-P301 + P310-P331-P501
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 2 - Heptanes