Learn More
HEPES, acide libre > 98 %, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Spezifikation
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | HEPES |
Couleur | Blanc |
Plage de pourcentage du dosage | >98% |
Quantité | 50 g |
Nom IUPAC | sodium 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthane-1-sulfonate |
Poids de la formule | 238.3 |
Forme physique | Poudre |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
HEPES, acide libre > 98 %, MP Biomedicals™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur