Learn More
HEPES, solution tampon de 0,5M, pH 6,5, Thermo Scientific™
Code produit. 15483229
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7365-45-9
Formule moléculaire C8H18N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 238.30
Numéro MDL MFCD00006158
Clé InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23831
ChEBI CHEBI:42334
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau HEPES buffer soln.
Concentration Solution de tampon 0.5M
pH 6.5
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL