Learn More
Syngene™ Filtration HEPA
Filtre HEPA pour une utilisation avec station de travail PCR combinée.
Marque: Syngene™ SYN-49FHEPA
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Filtre HEPA de rechange
Spécification
99,997 % d’efficacité à 0,3 mu ; | |
HEPA |