Learn More
HELB Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 24700-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16893185
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
HELB gene ontology annotations related to this gene include cellular response to DNA damage stimulus; DNA replication, synthesis of RNA primer; negative regulation of double-strand break repair via homologous recombination; regulation of DNA double-strand break processing.
Spécification
Spécification
HELB
Polyclonal
Unconjugated
HELB
DNA helicase B, hDHB, HELB, helicase (DNA) B
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
92797
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8NG08
HELB
HELB Fusion Protein Ag20335
150 μL