Learn More
Ansell Gants String Knits à usage d’intensité moyenne avec fibre d’aramide HyFlex™ 70-225
Code produit. 12666921 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Taille : Hommes 9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les gants industriels pour usage d’intensité moyenne en fibre d’aramide offrent une haute résistance aux coupures par rapport au poids. Parfaits pour les industries de l’automobile ou de machines et de matériel.
  • Résistance aux coupures 5 fois plus élevée que le cuir
  • Protection thermique
  • Réversible main à main
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Coating Material Neptune™
Couleur Jaune
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Ambidextres
Matériau Fibre d’aramide
Type de produit Gants résistants aux coupures
Dimensions 9
Type de manchette de gant Maille