Learn More
Buerkle™ Flacons de réactifs carrés à col étroit en PEHD
Le flacon de réactif à col large est particulièrement adapté au stockage, à l’emballage, à la prise d’échantillons, à l’échantillonnage et au transport des granulés et des milieux de culture en pâte.
Marque:  Buerkle™ 0342-1000
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11827702
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • PEHD, transparent
  • Bouchon à vis inviolable, bleu en PP
  • Approbation des Nations Unies pour les marchandises en vrac
Spécification
Spécification
1000 mL
43 mm
85 mm
54 mm
Approbation ONU
Large
Polypropylène
Transparent
HDPE
85 mm
Bleu
Oui
214 mm
Bouchon à vis