Learn More
Buerkle™ Récipient à déchets jetables à large col en PEHD
Récipient à déchets jetables à col large en PEHD pour l’élimination ou le stockage de poudres, granulés et liquides. Peut être fermé hermétiquement et scellé. Les récipients sont homologués par l’ONU pour le transport des matières solides.
Marque:  Buerkle™ 1105-0010
41.66 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10488331
  • 51.33€ / 1 pièce
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Utilisez le code promo 24135 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • En PEHD
  • Température résistante de -20°C à +80°C
  • Homologation de transport de l’ONU pour les matières solides 1H2/X
Spécification
Spécification
10 L
HDPE
274 mm
Récipient à col large
238 mm