Learn More
Oxyde d’hafnium(IV), 99,99 % (base métallique à l’exclusion de Zr), Zr <100 ppm, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11308578
Oxyde d’hafnium(IV), 99,99 % (base métallique à l’exclusion de Zr), Zr <100 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11308578
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11308578
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040620.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Hafnium(IV) oxide is used as Intermediates, Paint additives and coating additives, metal Products. And it is also used in optical coatings, as a refractory material in the insulation of such devices as thermocouples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12055-23-1
Formule moléculaire HfO2
Poids moléculaire (g/mol) 210.49
Numéro MDL MFCD00003565
Clé InChI WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Dioxidandiide de hafnium(4+)
SMILES [O--].[O--].[Hf+4]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium(IV) oxide
Point de fusion 2774°C
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (métaux à l’exception de Zr), Zr <100 ppm
Merck Index 14,4588
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 210.49
Pourcentage de pureté 99.99%
Odeur Odorless
Densité 9.68 g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY05H008 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number040620.03,040602.FI,040602.FF
Numéro de lotH09G33 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number040620.03,040620.06
Numéro de lotP16D030 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number040620.03,040620.06
Numéro de lotU27H040 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number040620.03,040620.06
Numéro de lotJ11Q018 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number040620.03,040620.06
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Oxyde d’hafnium(IV), 99,99 % (base métallique à l’exclusion de Zr), Zr <100 ppm, Thermo Scientific Chemicals >