Learn More
Oxyde d’hafnium(IV), 99,95 %, (base métallique à l’exclusion de Zr), Zr généralement <0,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7050118
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Hafnium(IV) oxide is used in optical coatings and in advanced metal-oxide-semiconductor devices. It is used as a gate insulator in field-effect transistors due to its high dielectric constant. It plays an important role as a possible candidate for resistive-switching memories, as a refractory material in the insulation of devices such as thermocouples and as a high-κ dielectric in DRAM capacitors. It is also used in the preparation of hafnium tetrachloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12055-23-1
Formule moléculaire HfO2
Poids moléculaire (g/mol) 210.49
Numéro MDL MFCD00003565
Clé InChI WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Dioxidandiide de hafnium(4+)
SMILES [O--].[O--].[Hf+4]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium(IV) oxide
Point de fusion 2774°C
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (à base de métaux à l’exception du Zr), Zr généralement < 0,5 %
Merck Index 14,4588
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 210.49
Pourcentage de pureté 99.95%
Odeur Odorless
Densité 9.68 g/mL