Learn More
Oxyde de dichlorure d’hafnium octahydraté, poudre blanche, >98 % (base métallique à l’exclusion de Zr), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311888
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Pour la synthèse de l’oxyde d’hafnium (IV).
Hafnium dichloride oxide octahydrate is used in the synthesis of hafnium(IV) oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14456-34-9
Formule moléculaire Cl2H16HfO9
Poids moléculaire (g/mol) 409.51
Numéro MDL MFCD00150417
Clé InChI FXQGUVLIMYOGDZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme hafnium iv dichloride oxide octahydrate 98+%-hf zr
CID PubChem 131675691
Nom IUPAC hafnium ; dichlorure ; non-hydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.Cl[Hf](Cl)=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Hafnium dichloride oxide octahydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage >98% (Metals basis excluding Zr)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 409.52 (265.40 Anhydrous)
Odeur Pungent
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.2
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt