Learn More
Cytiva Whatman™ GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds, Replacement Parts
Replacement Parts for Whatman™ GV 025 Series Vacuum Filtration Manifolds. Includes flasks, supports, funnels, frits, centering rings, and clamps.
Marque:  Cytiva 10441203
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11314924
  • 108.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 22-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Description: Replacement Part for GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
  • For Use With (Application): Vacuum Filtration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
NS29 Glass Joint
Verre borosilicaté
GV 025/2/08
GV025
250 ml
Manifold Model GV 025/2
Filtration sous vide
1 de chaque
Erlenmeyer Flask