Learn More
Cytiva Colonne GSTPrep™ FF 16/10
Code produit. 10555905 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Aantal:
1 x 20 ml
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Purification rapide et facile en une étape et à l’échelle des protéines recombinantes marquées à la GST
Le débit rapide de Glutathione Sepharose™ 4 est préemballé dans des colonnes GSTPrep de 20 ml pour la purification de protéines marquées à la GST (ainsi que les glutathion S-transférases et les protéines dépendantes du glutathion). Les conditions d’élution douce préservent l’antigénicité et la fonction des protéines.
Caractéristiques :
  • Se lie à environ 200 mg de GST/colonne recombinante
  • Fonctionnement simple avec pompe ou système de chromatographie (p. ex. AKTA™)
Colonnes préemballées GSTPrep FF 16/10
  • Volume : 20 ml
  • Dimensions : 1,6 x 10 cm
  • Débit recommandé (H2O à température ambiante) : 1 à 10 ml/min (30 à 300°cm/h)
  • Débit max. (H2O à température ambiante) : 10 ml/min. (300°cm/h)
  • Pression max. pendant le fonctionnement (H2O à température ambiante) : 1,5 bar (0,15 Mpa, 22 psi)
  • Limite de pression matérielle : 5 bar (0,5 Mpa, 73 psi)
  • Température de stockage : 20 % d’éthanol/4° à 30°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Buffer 1M Acetate, pH 6, 0.1M NaOH, 70 % d’éthanol ou 6M de chlorhydrate de guanidine
Producttype Colonne GSTPrep Glupathion Sepharose 4 FF
Bedvolume 20 ml
Diameter (Engels) binnen 0,62 in
Diameter (metrisch) binnen 16 mm
Aantal 1 x 20 ml
Hoogte (Engels) 3,9 in
Hoogte (metrisch) 100 mm
Debiet lt;10 ml/min.
Type ligand Bras de liaison glutathion et 10 carbone
Max. druk 1,5 bar
pH-bereik 3 à 12
Partikelgrootte 90 mu;m
Type ondersteuning 4°% d’agarose hautement réticulé
Content And Storage 4° à 30°C
Kolomtype Ion Exchange Column
Voor gebruik met (toepassing) Purification de la glutathione S-transférases et des protéines dépendant de la glutathione
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • GSTPrep FF 16/10
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.