Learn More
GSTM3 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1E2B8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 67634-1-IG-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16820376
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The GSTM3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human GSTM3. This antibody recognizes human, pig antigen. The GSTM3 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
GSTM3
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Pig
Western Blot, ELISA
1E2B8
Unconjugated
20 μL
2947