Learn More
GSTM3 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1E2B8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Proteintech 67634-1-IG-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The GSTM3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human GSTM3. This antibody recognizes human, pig antigen. The GSTM3 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
GSTM3 | |
Monoclonal | |
1000 μg/mL | |
Mouse | |
Primary | |
Human, Pig |
Western Blot, ELISA | |
1E2B8 | |
Unconjugated | |
20 μL | |
2947 | |
IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu